methyl cyclobutanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl cyclobutanecarboxylate
M2884-5G M2884-25G
TCIAM2884-5GEA 48 EUR
TCIAM2884-5G TCIAM2884-25G
methyl cyclobutanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
methyl cyclobutanecarboxylate
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,144 g/mol
Pto. Ebullición: 135°C
Número MDL: MFCD00095142
Núm. CAS: 765-85-5
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df9c444d870c7eb7ad0be5fd27cb487a8b46fea7&vid=7ddceb97c611f4601522ccb979413860f0b458db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %