4'-Methyl-4-pentylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Amyl-4'-methylbiphenyl, 4-Methyl-4'-pentyl-1,1'-biphenyl
M2885-1G M2885-5G
TCIAM2885-1GEA 56 EUR
TCIAM2885-1G TCIAM2885-5G
4'-Methyl-4-pentylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4'-Methyl-4-pentylbiphenyl
Formula: C₁₈H₂₂
Número MDL: MFCD11053476
Núm. CAS: 64835-63-8
EINECS: 265-248-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a8a0b82c2f7f870eba16aeb43b411dc8e32eed5&vid=9a8a0b82c2f7f870eba16aeb43b411dc8e32eed5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C