Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 4-methoxy-2-methylbenzoate
M2889-1G M2889-5G
TCIAM2889-1GEA 51 EUR
TCIAM2889-1G TCIAM2889-5G
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,21 g/mol
Pto. Ebullición: 98°C
Número MDL: MFCD06203918
Núm. CAS: 35598-05-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30c32bc5eec9d8a3dd52759ae3d3168e4ce86a8f&vid=30c32bc5eec9d8a3dd52759ae3d3168e4ce86a8f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 3.0