2-Nitro-5-picoline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2890-1G M2890-5G
TCIAM2890-1GEA 24 EUR
TCIAM2890-1G TCIAM2890-5G
2-Nitro-5-picoline ≥98.0% (por GC)
2-Nitro-5-picoline
Formula: C₆H₆N₂O₂
Número MDL: MFCD00234182
Núm. CAS: 1074-38-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C