5-Fluoroantranilato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2899-25G M2899-5G
TCIAM2899-25GEA 515 EUR
TCIAM2899-25G TCIAM2899-5G
5-Fluoroantranilato de metilo ≥98.0% (por GC)
5-Fluoroantranilato de metilo
Formula: C₈H₈FNO₂
Pto. Ebullición: 102°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03791308
Núm. CAS: 319-24-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %