3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-(4-Methoxyphenyl)pyrazole-4-carboxaldehyde
M2902-1G M2902-5G
TCIAM2902-1GEA 81 EUR
TCIAM2902-1G TCIAM2902-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₂
MW: 202,21 g/mol
Número MDL: MFCD01133696
Núm. CAS: 199682-73-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C