Methyl 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetate ≥97.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid methyl ester, Diclofenac methyl ester
M2903-200MG M2903-1G
TCIAM2903-200MGEA 62 EUR
TCIAM2903-200MG TCIAM2903-1G
Methyl 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetate ≥97.0% (by GC, total nitrogen)
Methyl 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetate
Formula: C₁₅H₁₃Cl₂NO₂
MW: 310.17 g/mol
Pto. de fusión: 102°C
Número MDL: MFCD08273811
Núm. CAS: 15307-78-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fb1a57f791952b249a47982e324201f07896b7&vid=69fb1a57f791952b249a47982e324201f07896b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %