Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 5-Bromopyrimidine-2-carboxylate, 5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid methyll ester
M2910-1G M2910-200MG
TCIAM2910-1GEA 80 EUR
TCIAM2910-1G TCIAM2910-200MG
Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate ≥98.0% (por GC)
Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Pto. de fusión: 149°C
Número MDL: MFCD11111606
Núm. CAS: 89581-38-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %