Alcohol 3-metil-4-nitrobencilico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2915-1G M2915-5G
TCIAM2915-1GEA 25 EUR
TCIAM2915-1G TCIAM2915-5G
Alcohol 3-metil-4-nitrobencilico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 3-metil-4-nitrobencilico
Formula: C₈H₉NO₃
Número MDL: MFCD00007171
Núm. CAS: 80866-75-7
EINECS: 279-578-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=435f7c417bb98c0402463914b9468df458f24952&vid=435f7c417bb98c0402463914b9468df458f24952&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C