Methyl-1-(tert-butoxycarbonyl)-piperidine-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Methyl 1-Boc-2-piperidinecarboxylate, 1-Boc-2-piperidinecarboxylic acid methyll ester, Methyl 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-piperidinecarboxylate, Piperidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-Butyl 2-Methyl ester, 1-tert-Butyl 2-Methyl Piperidine-1,2-dicarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-piperidinecarboxylic acid methyll ester
M2917-5G
M2917-25G
TCIAM2917-5GEA
29
EUR
TCIAM2917-5G
TCIAM2917-25G
Methyl-1-(tert-butoxycarbonyl)-piperidine-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-1-(tert-butoxycarbonyl)-piperidine-2-carboxylate
Formula:
C₁₂H₂₁NO₄ MW: 243,31 g/mol |
Número MDL:
MFCD06795925 Núm. CAS: 167423-93-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Acid Value | max. 2.0 |