Methyl-N-boc-piperidine-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2918-5G M2918-25G
TCIAM2918-5GEA 16 EUR
TCIAM2918-5G TCIAM2918-25G
Methyl-N-boc-piperidine-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-N-boc-piperidine-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
Número MDL: MFCD06795926
Núm. CAS: 148763-41-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e25d822a644be8aff98e40be94a710611dc1b6ee&vid=e25d822a644be8aff98e40be94a710611dc1b6ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C