Methyl 3-Hydroxyphenylacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 2-(3-hydroxyphenyl)acetate, 3-Hydroxyphenylacetic acid methyl ester
M2925-1G M2925-5G
TCIAM2925-1GEA 40 EUR
TCIAM2925-1G TCIAM2925-5G
Methyl 3-Hydroxyphenylacetate ≥98.0% (por GC)
Methyl 3-Hydroxyphenylacetate
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 146°C
Número MDL: MFCD00017660
Núm. CAS: 42058-59-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=528aca908beea52b6bd633e2f340aeed088c14f2&vid=528aca908beea52b6bd633e2f340aeed088c14f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %