4-(2-Methoxyphenyl)butyric acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2926-1G M2926-5G
TCIAM2926-1GEA 84 EUR
TCIAM2926-1G TCIAM2926-5G
4-(2-Methoxyphenyl)butyric acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-(2-Methoxyphenyl)butyric acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 160°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00796491
Núm. CAS: 33209-75-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %