Methyl 2-Nitrophenyl sulphone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
M2927-1G M2927-5G
TCIAM2927-1GEA 93 EUR
TCIAM2927-1G TCIAM2927-5G
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone ≥98.0% (por GC)
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Formula: C₇H₇NO₄S
MW: 201,20 g/mol
Número MDL: MFCD12828669
Núm. CAS: 2976-34-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C