1-Methoxy-4-methylnaphthalene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2930-200MG M2930-1G
TCIAM2930-200MGEA 45 EUR
TCIAM2930-200MG TCIAM2930-1G
1-Methoxy-4-methylnaphthalene ≥97.0% (por GC)
1-Methoxy-4-methylnaphthalene
Formula: C₁₂H₁₂O
Pto. Ebullición: 155°C
Número MDL: MFCD00021472
Núm. CAS: 24821-54-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ddf505f1151ed71057aaad1435b8c1759a6270c&vid=5ddf505f1151ed71057aaad1435b8c1759a6270c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %