Methyl (3,5-Dimethoxyphenyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2933-1G M2933-5G
TCIAM2933-1GEA 47 EUR
TCIAM2933-1G TCIAM2933-5G
Methyl (3,5-Dimethoxyphenyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Methyl (3,5-Dimethoxyphenyl)acetate
Formula: C₁₁H₁₄O₄
Pto. Ebullición: 94°C
Número MDL: MFCD00089971
Núm. CAS: 6512-32-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2add575640e3a6521b08511e0aa9ef0b9311b1da&vid=2add575640e3a6521b08511e0aa9ef0b9311b1da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %