5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,5-Bis(cyanomethyl)toluene, 2,2'-(5-Methyl-1,3-phenylene)diacetonitrile
M2934-5G M2934-25G
TCIAM2934-5GEA 164 EUR
TCIAM2934-5G TCIAM2934-25G
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile ≥98.0% (por GC)
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile
Formula: C₁₁H₁₀N₂
MW: 170.22 g/mol
Pto. Ebullición: 225°C
Número MDL: MFCD07782113
Núm. CAS: 120511-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C