Mono-2-(methacryloyloxy)ethyl Phthalate ≥90.0% (by titrimetric analysis) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Phthalic acid Mono-2-(methacryloyloxy)ethyl ester, 2-[[2-(Methacryloyloxy)ethoxy]carbonyl]benzoic acid, Mono-2-(methacryloyloxy)ethyl Hydrogen Phthalate
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M2940-25G M2940-500G
TCIAM2940-25GEA 16 EUR
TCIAM2940-25G TCIAM2940-500G
Mono-2-(methacryloyloxy)ethyl Phthalate ≥90.0% (by titrimetric analysis) estabilizado
Mono-2-(methacryloyloxy)ethyl Phthalate
Formula: C₁₄H₁₄O₆
MW: 278,26 g/mol
Número MDL: MFCD00066298
Núm. CAS: 27697-00-3
EINECS: 248-616-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %