Methyl 5-Chlorothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2942-1G M2942-5G
TCIAM2942-1GEA 44 EUR
TCIAM2942-1G TCIAM2942-5G
Methyl 5-Chlorothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl 5-Chlorothiophene-2-carboxylate
Formula: C₆H₅ClO₂S
Pto. Ebullición: 226°C
Pto. de fusión: 18°C
Número MDL: MFCD06203698
Núm. CAS: 35475-03-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %