α-α-α-Trifluoro-m-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Trifluoromethyl)toulene, 3-Methylbenzotrifluoride
M2944-1G M2944-5G
TCIAM2944-1GEA 18 EUR
TCIAM2944-1G TCIAM2944-5G
α-α-α-Trifluoro-m-xileno ≥98.0% (por GC)
α-α-α-Trifluoro-m-xileno
Formula: C₈H₇F₃
MW: 160.14 g/mol
Pto. Ebullición: 127
Densidad: 1.148
Pto. de inflamación: 27°C
Número MDL: MFCD00190105
Núm. CAS: 401-79-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %