≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Phenyl-4-picoline
M2952-1G M2952-200MG
TCIAM2952-1GEA 200 EUR
TCIAM2952-1G TCIAM2952-200MG
≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Fenil-4-metilpiridina
Formula: C₁₂H₁₁N
Pto. Ebullición: 115°C
Número MDL: MFCD00087695
Núm. CAS: 3475-21-6
EINECS: 222-448-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
melting range max. 5.0 deg-C