Mupirocin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
9-(((E)-4-((2S,3R,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-(((2S,3S)-3-((2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl)oxiran-2-yl)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3-methylbut-2-enoyl)oxy)nonanoic acid
M2955-25MG
M2955-100MG
TCIAM2955-25MGEA
70
EUR
TCIAM2955-25MG
TCIAM2955-100MG
Mupirocin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Mupirocin
Formula:
C₂₆H₄₄O₉ Pto. de fusión: 78°C |
Número MDL:
MFCD01711620 Núm. CAS: 12650-69-0 Índice Merck: 14,06302 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -18.0 to -21.0 deg (C=1,MeOH) |