2-Methyl-5-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2957-1G
M2957-5G
TCIAM2957-1GEA
73
EUR
TCIAM2957-1G
TCIAM2957-5G
2-Methyl-5-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-5-nitrobenzaldehyde
Formula:
C₈H₇NO₃ Pto. Ebullición: 114°C |
Número MDL:
MFCD03840506 Núm. CAS: 16634-91-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 53.0 to 57.0 deg-C |