Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
M2961-1G M2961-5G
TCIAM2961-1GEA 26 EUR
TCIAM2961-1G TCIAM2961-5G
Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Pto. Ebullición: 202°C
Número MDL: MFCD06658483
Núm. CAS: 1690-75-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08d2fa7f8bb4434fb3ab6e769fa4d6b84ba48374&vid=08d2fa7f8bb4434fb3ab6e769fa4d6b84ba48374&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Acid Value max. 3.0