Ácido [2-(2-metoxietoxi)etoxi]acético ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2963-5G M2963-25G
TCIAM2963-5GEA 40 EUR
TCIAM2963-5G TCIAM2963-25G
Ácido [2-(2-metoxietoxi)etoxi]acético ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Ácido [2-(2-metoxietoxi)etoxi]acético
Formula: C₇H₁₄O₅
Pto. Ebullición: 107°C
Número MDL: MFCD00044098
Núm. CAS: 16024-58-1
EINECS: 240-162-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932222fd6f0ce05fb0d82a01ac3b03058709cdad&vid=932222fd6f0ce05fb0d82a01ac3b03058709cdad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %