4-Methoxy-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2964-1G
M2964-5G
TCIAM2964-1GEA
84
EUR
TCIAM2964-1G
TCIAM2964-5G
4-Methoxy-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
4-Methoxy-trans-stilbene
Formula:
C₁₅H₁₄O Pto. Ebullición: 126°C |
Número MDL:
MFCD00017178 Núm. CAS: 1694-19-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 134.0 to 138.0 deg-C |