4-Nitro-o-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Metil-4-nitrobenzonitrilo
M2965-1G M2965-5G
TCIAM2965-1GEA 58 EUR
TCIAM2965-1G TCIAM2965-5G
4-Nitro-o-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Nitro-o-toluonitrilo
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Número MDL: MFCD03095378
Núm. CAS: 89001-53-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3730d9ee5b6f4c560dfa3ffb64bd8c8e6481aaa&vid=c3730d9ee5b6f4c560dfa3ffb64bd8c8e6481aaa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C