Methyl 4-trifluoromethylbenzoylacetate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionoate, 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid methyll ester, Methyl 4-(Trifluoromethyl)benzoylacetate, 4-(Trifluoromethyl)benzoylacetic acid methyll ester, Methyl 3-oxo-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoate
M2966-1G M2966-5G
TCIAM2966-1GEA 23 EUR
TCIAM2966-1G TCIAM2966-5G
Methyl 4-trifluoromethylbenzoylacetate ≥95.0% (por GC)
Methyl-4-trifluoromethylbenzoylacetate
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
Número MDL: MFCD00216521
Núm. CAS: 212755-76-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C