Metilo bencenosulfinato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2971-5G M2971-25G M2971-1G
TCIAM2971-5GEA 79 EUR
TCIAM2971-5G TCIAM2971-25G TCIAM2971-1G
Metilo bencenosulfinato ≥98.0% (por GC)
Metilo bencenosulfinato
Formula: C₇H₈O₂S
Pto. Ebullición: 63°C
Pto. de inflamación: 92°C
Número MDL: MFCD00674051
Núm. CAS: 670-98-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d745d56dae9e79020bc2703b9a2593f824ca2699&vid=d745d56dae9e79020bc2703b9a2593f824ca2699&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %