Methyl-3-hydroxypicolinate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2973-1G M2973-5G
TCIAM2973-1GEA 67 EUR
TCIAM2973-1G TCIAM2973-5G
Methyl-3-hydroxypicolinate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-hydroxypicolinate
Formula: C₇H₇NO₃
Número MDL: MFCD00661311
Núm. CAS: 62733-99-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4689ca32082ffefaa6b1633b28bcf18d539905ff&vid=4689ca32082ffefaa6b1633b28bcf18d539905ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C