(6Z,9Z,12Z)-6,9,12-Octadecatrienoato de metilo
Proveedor: Cayman Chemical
10006579-100 10006579-50 10006579-250 10006579-1
CAYM10006579-100EA 89.1 EUR
CAYM10006579-100 CAYM10006579-50 CAYM10006579-250 CAYM10006579-1
(6Z,9Z,12Z)-6,9,12-Octadecatrienoato de metilo
(6Z,9Z,12Z)-6,9,12-Octadecatrienoato de metilo
Formula: C₁₉H₃₂O₂
Número MDL: MFCD00010455
Núm. CAS: 16326-32-2