Methyl-2,3-diaminobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 2,3-diaminobenzoate
M2979-1G M2979-5G
TCIAM2979-1GEA 54 EUR
TCIAM2979-1G TCIAM2979-5G
Methyl-2,3-diaminobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2,3-diaminobenzoate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,1800 g/mol
Número MDL: MFCD04038589
Núm. CAS: 107582-20-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee5e6e518b7d4f92b30ca4d7cd21ec6a0b97de77&vid=ee5e6e518b7d4f92b30ca4d7cd21ec6a0b97de77&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %