Methylammonium Hexafluorophosphate ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methylamine Hexafluorophosphate
M2989-1G M2989-5G
TCIAM2989-1GEA 64 EUR
TCIAM2989-1G TCIAM2989-5G
Methylammonium Hexafluorophosphate ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Methylammonium Hexafluorophosphate
Formula: CH₆F₆NP
MW: 177,03 g/mol
Pto. de fusión: 176°C
Núm. CAS: 28302-50-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %