Cloruro de m-anísoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M2992-5G M2992-25G
TCIAM2992-5GEA 25 EUR
TCIAM2992-5G TCIAM2992-25G
Cloruro de m-anísoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de m-anísoílo
Formula: C₈H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 125°C
Pto. de inflamación: 92°C
Número MDL: MFCD00000673
Núm. CAS: 1711-05-3
EINECS: 216-975-2
UN: 1729
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84bfa14a04a86e378a06e9db7c70a850612b090d&vid=84bfa14a04a86e378a06e9db7c70a850612b090d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %