5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M2996-1G M2996-5G
TCIAM2996-1GEA 29 EUR
TCIAM2996-1G TCIAM2996-5G
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₁₁H₈ClNO₂
MW: 221,64 g/mol
Pto. Ebullición: 170°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052205
Núm. CAS: 16883-16-2
EINECS: 240-915-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %