6-Methoxyquinoline N-Oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-Methoxyquinoline 1-oxide
M2999-1G M2999-5G
TCIAM2999-1GEA 95 EUR
TCIAM2999-1G TCIAM2999-5G
6-Methoxyquinoline N-Oxide ≥98.0% (por GC)
6-Methoxyquinoline N-Oxide
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.19 g/mol
Número MDL: MFCD00009771
Núm. CAS: 6563-13-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b72096d1b603314738bdda6a19237d39ef906f4&vid=6b72096d1b603314738bdda6a19237d39ef906f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C