2-Methylquinoline N-Oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M3000-1G M3000-5G
TCIAM3000-1GEA 59 EUR
TCIAM3000-1G TCIAM3000-5G
2-Methylquinoline N-Oxide ≥98.0% (por GC)
2-Methylquinoline N-Oxide
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159.19 g/mol
Núm. CAS: 1076-28-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdc5d17a03565cb1bf431d226f627f37fcfbc71f&vid=fdc5d17a03565cb1bf431d226f627f37fcfbc71f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %