Methyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M3001-1G M3001-5G
TCIAM3001-1GEA 106 EUR
TCIAM3001-1G TCIAM3001-5G
Methyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₈H₆O₂S₂
Número MDL: MFCD01934498
Núm. CAS: 98800-10-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2f3e3bc23b8d144c80fff347335f395f630f90b&vid=e2f3e3bc23b8d144c80fff347335f395f630f90b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C