4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M3002-1G M3002-5G
TCIAM3002-1GEA 67 EUR
TCIAM3002-1G TCIAM3002-5G
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00456729
Núm. CAS: 54344-92-2
EINECS: 259-117-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5eee0966f5aee792f294cc2f0a9908b004aaa576&vid=5eee0966f5aee792f294cc2f0a9908b004aaa576&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C