5-Methylpyrazin-2-amine ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-5-methylpyrazine
M3006-1G
M3006-5G
TCIAM3006-1GEA
148
EUR
TCIAM3006-1G
TCIAM3006-5G
5-Methylpyrazin-2-amine ≥99.0% (por GC)
5-Methylpyrazin-2-amine
Formula:
C5H7N3 MW: 109,13 g/mol |
Número MDL:
MFCD08437664 Núm. CAS: 5521-58-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 115.0 to 119.0 deg-C |