5-Metoxi-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M3009-1G M3009-5G
TCIAM3009-1GEA 42 EUR
TCIAM3009-1G TCIAM3009-5G
5-Metoxi-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Metoxi-o-toluidina
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 253°C
Número MDL: MFCD00075057
Núm. CAS: 50868-72-9
EINECS: 256-816-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cb3f480e1d78b2dbc6476f861f87342e4b51780&vid=2cb3f480e1d78b2dbc6476f861f87342e4b51780&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C