Trimethyl(2-methylprop-2-en-1-yl)silane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M3010-5ML M3010-25ML
TCIAM3010-5MLEA 76 EUR
TCIAM3010-5ML TCIAM3010-25ML
Trimethyl(2-methylprop-2-en-1-yl)silane ≥95.0% (por GC)
Trimethyl(2-methylprop-2-en-1-yl)silane
Formula: C₇H₁₆Si
Pto. Ebullición: 112°C
Pto. de inflamación: –6°C
Número MDL: MFCD00054404
Núm. CAS: 18292-38-1
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39706e4855ed3ab7bed1d4107e946538f263480d&vid=39706e4855ed3ab7bed1d4107e946538f263480d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %