3-Bromo-4-fluorobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Methyl 3-bromo-4-fluorobenzoate

M3018-1G M3018-5G
TCIAM3018-1GEA 23 EUR
TCIAM3018-1G TCIAM3018-5G
3-Bromo-4-fluorobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-4-fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆BrFO₂
Número MDL: MFCD04972915
Núm. CAS: 82702-31-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=118dbc846f45ddf87e7cd326f98903aa4ba945dd&vid=118dbc846f45ddf87e7cd326f98903aa4ba945dd&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 1.0


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR