Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: Methyl 2-Iodo-5-methylbenzoate

M3019-1G M3019-5G
TCIAM3019-1GEA 25 EUR
TCIAM3019-1G TCIAM3019-5G
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate
Formula: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Pto. Ebullición: 105°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12198129
Núm. CAS: 103440-52-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16deb4fed0aa458951a4bc88595a66b605a4c6be&vid=16deb4fed0aa458951a4bc88595a66b605a4c6be&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR