4-Methylumbelliferyl-Α-L-arabinopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Methylumbelliferyl alpha-L-Arabinopyranoside
M3025-50MG M3025-250MG
TCIAM3025-50MGEA 66 EUR
TCIAM3025-50MG TCIAM3025-250MG
4-Methylumbelliferyl-Α-L-arabinopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
4-Methylumbelliferyl-Α-L-arabinopyranoside
Formula: C₁₅H₁₆O₇
MW: 308,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00064087
Núm. CAS: 69414-26-2
EINECS: 273-991-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=190e3a759a5187780e68e522b5fd626b2a1d5864&vid=190e3a759a5187780e68e522b5fd626b2a1d5864&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 57.50 to 59.50 %