4-Methylumbelliferyl beta-D-ribofuranoside ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
7-(((2S,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 4-Methylumbelliferyl β-D-Ribofuranoside
M3027-25MG
M3027-100MG
TCIAM3027-25MGEA
129
EUR
TCIAM3027-25MG
TCIAM3027-100MG
4-Methylumbelliferyl beta-D-ribofuranoside ≥98.0% (by HPLC)
4-Methylumbelliferyl beta-D-ribofuranoside
Formula:
C₁₅H₁₆O₇ MW: 308,29 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD06796941 Núm. CAS: 195385-93-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | -147 to -152 deg (C=0.15, H2O) |