tert-Butyl hydrogen succinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M3033-1G M3033-5G
TCIAM3033-1GEA 24 EUR
TCIAM3033-1G TCIAM3033-5G
tert-Butyl hydrogen succinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
tert-Butyl hydrogen succinate
Formula: C₈H₁₄O₄
Pto. Ebullición: 92°C
Número MDL: MFCD00273441
Núm. CAS: 15026-17-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d628009e39b2f68a5677b2126998cc38684d202&vid=9d628009e39b2f68a5677b2126998cc38684d202&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C