1-Methyl-3-propylimidazolium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M3034-5G M3034-25G
TCIAM3034-5GEA 46 EUR
TCIAM3034-5G TCIAM3034-25G
1-Methyl-3-propylimidazolium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Methyl-3-propylimidazolium bromide
Formula: C₇H₁₃BrN₂
Número MDL: MFCD17014727
Núm. CAS: 85100-76-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73fd5e9112202dda4612e3846bb38d0f81996158&vid=73fd5e9112202dda4612e3846bb38d0f81996158&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %