1-Methyl-3-pentylimidazolium bromide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methyl-3-pentyl-1H-imidazol-3-ium bromide
M3037-5G
M3037-25G
TCIAM3037-5GEA
35
EUR
TCIAM3037-5G
TCIAM3037-25G
1-Methyl-3-pentylimidazolium bromide ≥98.0% (by HPLC)
1-Methyl-3-pentylimidazolium bromide
Formula:
C₉H₁₇BrN₂ MW: 233,15 g/mol |
Número MDL:
MFCD19382537 Núm. CAS: 343851-31-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |