1-Metil-3-octilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-3-n-octylimidazolium Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
M3039-5G M3039-25G
TCIAM3039-5GEA 74 EUR
TCIAM3039-5G TCIAM3039-25G
1-Metil-3-octilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida ≥97.0% (by HPLC)
1-Metil-3-octilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida
Formula: C₁₄H₂₃F₆N₃O₄S₂
MW: 475,48 g/mol
Número MDL: MFCD08458946
Núm. CAS: 178631-04-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=297442b54c0188aafbeab8ea8367a25222448acc&vid=ac5548256880f1acbad8de3a8635b0c875b8df98&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %